3-Carbamoylpicolinic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C1508-1G C1508-100MG
TCIAC1508-1GEA 535 EUR InStock
TCIAC1508-1G TCIAC1508-100MG
3-Carbamoylpicolinic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-Carbamoylpicolinic acid
Formule: C₇H₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00661289
Numéro CAS: 4733-65-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2495918ca134e6a37f77833ab0e5f071d7f05f75&vid=2495918ca134e6a37f77833ab0e5f071d7f05f75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité