Picolinic acid hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride, Picolinic acid hydrochloride
P0422-25G P0422-5G
TCIAP0422-25GEA 138 EUR InStock
TCIAP0422-25G TCIAP0422-5G
Picolinic acid hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Picolinic acid hydrochloride
Formule: C₆H₆ClNO₂
MW: 159,5703 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050666
Numéro CAS: 636-80-6
EINECS: 211-266-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e7d3b1e0a8594af63f78117094d88e232c5cb55&vid=1e7d3b1e0a8594af63f78117094d88e232c5cb55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité