Chromium(III) picolinate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1347-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAP1347-5G TCIAP1347-25G
Chromium(III) picolinate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Chromium(III) picolinate
Formule: C₁₈H₁₂CrN₃O₆
Numéro MDL: MFCD00068715
Numéro CAS: 14639-25-9
Merck Index: 14,02236
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité