Silver(II) picolinate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
S0815-1G S0815-5G
TCIAS0815-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAS0815-1G TCIAS0815-5G
Silver(II) picolinate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Silver(II) picolinate
Formule: C₁₂H₈AgN₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15072194
Numéro CAS: 14783-00-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81440a2d8c5a62b6a2068f07d6a7957ec4e0bd87&vid=81440a2d8c5a62b6a2068f07d6a7957ec4e0bd87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Purity (Precipitation Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité