Picolinafen
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16205000EA 200 EUR InStock
EHERC16205000
Picolinafen
Picolinafen
Formule: C₁₉H₁₂F₄N₂O₂
Numéro MDL: MFCD04040061
Numéro CAS: 137641-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité