2-(Methylthio)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1849-25GEA 105 EUR InStock
TCIAM1849-25G
2-(Methylthio)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-(Methylthio)pyridine
Formule: C₆H₇NS
Point d'ébullition: 197°C
Numéro MDL: MFCD01691593
Numéro CAS: 18438-38-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/65/28976265.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité