3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19362.03EA 59.9 EUR InStock
L19362.03 L19362.06
3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086033
Numéro CAS: 38940-62-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité