2-Chloro-3-cyano-6-picoline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15648.03EA 36.1 EUR InStock
A15648.03 A15648.14 A15648.06
2-Chloro-3-cyano-6-picoline ≥99%
2-Chloro-3-cyano-6-picoline
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082767
Numéro CAS: 28900-10-9
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité