4-Acetyl-2-chloropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33619.03EA 107 EUR InStock
H33619.03 H33619.06
4-Acetyl-2-chloropyridine ≥97%
4-Acetyl-2-chloropyridine
Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07699406
Numéro CAS: 23794-15-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité