6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Amino-2-methylnicotinonitrile, 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine, 6-Amino-2-methylpyridine-3-carbonitrile
H26000.03 H26000.06
H26000.03EA 70.2 EUR InStock
H26000.03 H26000.06
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine 97%
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 183428-90-2 Molecular Formula: C7H7N3 Formula Weight: 133.15 Melting Point: 164-166° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD05865116
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865116
Numéro CAS: 183428-90-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité