Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-2-methoxy-4-picoline

Synonyms: 6-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine, 5-Amino-2-methoxy-4-methylpyridine

036182-1G 036182-5G
FLUO036182-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036182-1G FLUO036182-5G
5-Amino-2-methoxy-4-picoline
5-Amino-2-methoxy-4-picoline


Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD08277274
Numéro CAS: 6635-91-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité