5-Nitro-2-picoline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61750.06 H61750.14
H61750.06EA 81.7 EUR InStock
H61750.06 H61750.14
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114179
Numéro CAS: 21203-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité