5-Nitro-2-picoline ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2034-5GEA 212 EUR InStock
TCIAM2034-5G TCIAM2034-1G
5-Nitro-2-picoline ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
5-Nitro-2-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114179
Numéro CAS: 21203-68-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/86/28987986.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 107.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité