5-Nitro-3-picoline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31683.06EA 280 EUR InStock
H31683.06
5-Nitro-3-picoline ≥97%
5-Nitro-3-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114214
Numéro CAS: 6960-20-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité