3-Nitro-4-picoline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L07398.06EA 251 EUR InStock
L07398.06 L07398.03
3-Nitro-4-picoline ≥98%
3-Nitro-4-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: 18…22 °C
Densité: 1,23
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Numéro MDL: MFCD00051829
Numéro CAS: 5832-44-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité