3-Nitro-4-picoline
Fournisseur: Molekula
MOLE36067304-5GEA 0 EUR InStock
MOLE36067304-5G
3-Nitro-4-picoline
3-Nitro-4-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051829
Numéro CAS: 5832-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité