2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methanone
C2647-25G C2647-5G
TCIAC2647-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC2647-25G TCIAC2647-5G
2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Formule: C₁₂H₈ClNO
MW: 217,6500 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD02930888
Numéro CAS: 6318-51-0
EINECS: 228-662-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3859fbb1ac6462f69be080aaa54a3c71d2194f16&vid=3859fbb1ac6462f69be080aaa54a3c71d2194f16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité