4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22551.03 B22551.06
B22551.03EA 59.6 EUR InStock
B22551.03 B22551.06
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥99%
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Purity: 99+% CAS No.: 14548-48-2 Molecular Formula: C12H8ClNO Formula Weight: 217.66 Melting Point: 107-109° MDL No.: MFCD00006431
Formule: C₁₂H₈ClNO
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006431
Numéro CAS: 14548-48-2
EINECS: 238-587-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité