2,6-Bis(bromomethyl)pyridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1936-1G B1936-5G
TCIAB1936-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB1936-1G TCIAB1936-5G
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine
Formule: C₇H₇Br₂N
MW: 264,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191795
Numéro CAS: 7703-74-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5897985c768b6003076cb3845c86cdee85d8d636&vid=5897985c768b6003076cb3845c86cdee85d8d636&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité