2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20043.03 B20043.06
B20043.03EA 51.5 EUR InStock
B20043.03 B20043.06
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Purity: 98% CAS No.: 4651-97-2 Molecular Formula: C6H8N2OS Formula Weight: 156.20 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00052594
Formule: C₆H₈N₂OS
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052594
Numéro CAS: 4651-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité