5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline
008336-1G 008336-5G
FLUO008336-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008336-1G FLUO008336-5G
5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one
Formule: C₈H₅FN₂O
MW: 164,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD20542997
Numéro CAS: 436-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité