2-Morpholinobenzaldehyde
Fournisseur: Thermo Scientific
SEW05383DA SEW05383EA
MAYBSEW05383DAEA 0 EUR InStock
MAYBSEW05383DA MAYBSEW05383EA
2-Morpholinobenzaldehyde
2-Morpholinobenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,2300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00662562
Numéro CAS: 58028-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité