4-Morpholinobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1625-1G M1625-25G M1625-5G
TCIAM1625-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM1625-1G TCIAM1625-25G TCIAM1625-5G
4-Morpholinobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-Morpholinobenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00735826
Numéro CAS: 1204-86-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=991d91963e2a5a3b91f01e6d8ed083b8ab1b7da4&vid=991d91963e2a5a3b91f01e6d8ed083b8ab1b7da4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité