5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24950.03 B24950.06
B24950.03EA 34.4 EUR InStock
B24950.03 B24950.06
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,22 g/mol
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053057
Numéro CAS: 175135-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité