N(α)-Cbz-D-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-D-Trp-OH, N(α)-Benzyloxycarbonyl-D-tryptophan
C2130-1G C2130-5G
TCIAC2130-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC2130-1G TCIAC2130-5G
N(α)-Cbz-D-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N(α)-Cbz-D-tryptophan
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₄
MW: 338,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037945
Numéro CAS: 2279-15-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c9921f9271f7615d5aa9955afee7fe70b6c171d&vid=0c9921f9271f7615d5aa9955afee7fe70b6c171d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +13.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité