N(α)-Cbz-L-tryptophan ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07535.14EA 81.9 EUR InStock
L07535.14 L07535.06
N(α)-Cbz-L-tryptophan ≥98%
N(α)-Cbz-L-tryptophan
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₄
MW: 338,4 g/mol
Point de fusion: 121…126 °C
Numéro MDL: MFCD00065700
Numéro CAS: 7432-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité