N(α)-Cbz-L-tryptophan
Fournisseur: Molekula
MOLE20706773-25GEA 0 EUR InStock
MOLE20706773-25G
N(α)-Cbz-L-tryptophan
N(α)-Cbz-L-tryptophan
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₄
MW: 338,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065700
Numéro CAS: 7432-21-5
EINECS: 231-074-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité