2,5-Bis(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2169-1G B2169-5G
TCIAB2169-1GEA 55 EUR InStock
TCIAB2169-1G TCIAB2169-5G
2,5-Bis(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (par HPLC)
2,5-Bis(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₁₄H₁₂N₄O
Numéro MDL: MFCD00042667
Numéro CAS: 2425-95-8
EINECS: 219-373-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9d84beacf4bc1bd4b01c5b6e23323419395bea9&vid=b9d84beacf4bc1bd4b01c5b6e23323419395bea9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité