Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13814.03 A13814.06
A13814.03EA 45 EUR InStock
A13814.03 A13814.06
Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 2199-46-4 Molecular Formula: C10H15NO2 Formula Weight: 181.24 Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 132613
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,24 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051948
Numéro CAS: 2199-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité