4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Thermo Scientific
H51111.14EA 593 EUR InStock
H51111.14 H51111.03 H51111.06
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₆BNO₃
MW: 315,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027083
Numéro CAS: 938043-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité