10-Bromodecanoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H60292.06 H60292.14
H60292.06EA 57.2 EUR InStock
H60292.06 H60292.14
10-Bromodecanoic acid 95%
10-Bromodecanoic acid
Formule: C₁₀H₁₉BrO₂
MW: 251,16 g/mol
Point de fusion: 38…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014388
Numéro CAS: 50530-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité