10-Bromodecanoic acid ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2264-25G B2264-5G
TCIAB2264-25GEA 128 EUR InStock
TCIAB2264-25G TCIAB2264-5G
10-Bromodecanoic acid ≥97.0% (par GC)
10-Bromodecanoic acid
Formule: C₁₀H₁₉BrO₂
MW: 251,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014388
Numéro CAS: 50530-12-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff04bdc56d1ee0c48033a3014017aa98eb579a5&vid=7ff04bdc56d1ee0c48033a3014017aa98eb579a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité