Diheptyltin dichloride
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROODEMS-03442-0.3EA 281 EUR InStock
PROODEMS-03442-0.3
Diheptyltin dichloride
Diheptyltin dichloride
Formule: C₁₄H₃₀Cl₂Sn
Numéro CAS: 74340-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité