Chlorodimethyloctadecylsilane ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42414.06 42414.14 42414.22 42414.36
42414.06EA 39.6 EUR InStock
42414.06 42414.14 42414.22 42414.36
Chlorodimethyloctadecylsilane ≥95%
Chlorodimethyloctadecylsilane
Purity: 95% CAS No.: 18643-08-8 Molecular Formula: C20H43ClSi Formula Weight: 347.10 Flash Point: 200°(392°F) Physical Form: Solid Density: 0.850 Refractive Index: 1.4530 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Acrid Melting Point: 28-32° Boiling Point: 184-186°/0.2mm Beilstein Reference: 2246012 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000504
Preparation of hydrophobic surfaces, chain terminator
Formule: C₂₀H₄₃ClSi
MW: 347,10 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 0.850
Point d'éclair: 200 °C (392 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000504
Numéro CAS: 18643-08-8
EINECS: 242-472-2
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité