4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
D4138-25G D4138-5G
TCIAD4138-25GEA 108 EUR InStock
TCIAD4138-25G TCIAD4138-5G
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥97.0% (par GC)
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Formule: C₁₃H₉ClF₂
MW: 238,66 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00044329
Numéro CAS: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07645cb35c22564f4809219a0f331dcfa45008bb&vid=07645cb35c22564f4809219a0f331dcfa45008bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité