Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4',4''-Trichlorotrityl alcohol 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L06965.04EA 54.3 EUR InStock
L06965.04 L06965.09
4,4',4''-Trichlorotrityl alcohol 95%
4,4',4''-Trichlorotrityl alcohol


Formule: C₁₉H₁₃Cl₃O
MW: 363,67 g/mol
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051795
Numéro CAS: 3010-80-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité