4-Ethylcaprylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Ethyloctanoic acid
B22220.09 B22220.88
B22220.09EA 114 EUR InStock
B22220.09 B22220.88
4-Ethylcaprylic acid ≥97%
4-Ethylcaprylic acid
Purity: 97% CAS No.: 16493-80-4 Molecular Formula: C10H20O2 Formula Weight: 172.27 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 142-143°/10mm MDL No.: MFCD00506494
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 142…143 °C (10 mmHg)
Densité: 0.908
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00506494
Numéro CAS: 16493-80-4
EINECS: 240-560-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité