4-Bromoisatin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromoindoline-2,3-dione
B2423-25G B2423-5G
TCIAB2423-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB2423-25G TCIAB2423-5G
4-Bromoisatin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromoisatin
Formule: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,0269 g/mol
Point de fusion: 271°C
Numéro MDL: MFCD03618555
Numéro CAS: 20780-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73021bac73fffd6b4de887d9383bfb04a8f8e7f1&vid=73021bac73fffd6b4de887d9383bfb04a8f8e7f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité