Octyltin trichloride
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROODEMS-03443-0.3EA 287 EUR InStock
PROODEMS-03443-0.3
Octyltin trichloride
Octyltin trichloride
Formule: C₈H₁₇Cl₃Sn
Numéro CAS: 3091-25-6
EINECS: 221-435-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité