Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloropyridine-2-carbonitrile


038180-1G 038180-5G
FLUO038180-1GEA 0 EUR InStock
FLUO038180-1G FLUO038180-5G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
4-Chloropyridine-2-carbonitrile


Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,5500 g/mol
Numéro MDL: MFCD06009833
Numéro CAS: 19235-89-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité