Tetrachloropicolinic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19450.06EA 41.9 EUR InStock
L19450.06 L19450.14
Tetrachloropicolinic acid ≥98%
Tetrachloropicolinic acid
Formule: C₆HCl₄NO₂
MW: 260,89 g/mol
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185833
Numéro CAS: 10469-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité