2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
005708-1G 005708-5G
FLUO005708-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005708-1G FLUO005708-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Numéro MDL: MFCD01631467
Numéro CAS: 20566-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité