2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21273.06 B21273.14 B21273.22
B21273.06EA 54.7 EUR InStock
B21273.06 B21273.14 B21273.22
2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98%
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Purity: 98+% CAS No.: 114772-53-1 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.26 Melting Point: 49-53° Boiling Point: 320° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00151805
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,26 g/mol
Point d'ébullition: >320 °C
Point de fusion: 49…53 °C
Densité: 1.170
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151805
Numéro CAS: 114772-53-1
EINECS: 422-310-9
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité