2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1446-10GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC1446-10G
2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥99.0% (par GC)
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151805
Numéro CAS: 114772-53-1
EINECS: 422-310-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/71/28938671.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité