Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyanogen iodide 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO405960050EA 139 EUR InStock
ACRO405960050
Cyanogen iodide 98%
Cyanogen iodide


Formule: CIN
Point de fusion: 142…149 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011605
Numéro CAS: 506-78-5
ONU: 1588
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité