1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-2-carboxylic acid
B3406-25G B3406-5G
TCIAB3406-25GEA 125 EUR InStock
TCIAB3406-25G TCIAB3406-5G
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084888
Numéro CAS: 3663-80-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8aa515f3852b2546cc8cd6f871c4bec1b90cf7ee&vid=8aa515f3852b2546cc8cd6f871c4bec1b90cf7ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité