2,2-Diphénylglycine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: alpha,alpha-Diphenylglycine, Diphenylglycin, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid
171720050 171720250 171721000
ACRO171720050EA 65.8 EUR InStock
ACRO171720050 ACRO171720250 ACRO171721000
2,2-Diphénylglycine 98%
2,2-Diphenylglycine
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,26 g/mol
Point de fusion: 244…247 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008048
Numéro CAS: 3060-50-2
EINECS: 221-299-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 % (On dry substance)
Sulfated ash ≤0.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤400 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité