(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO344580010EA 53.6 EUR InStock
ACRO344580010 ACRO344580050
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1739 g/mol
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078062
Numéro CAS: 7326-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
Specific optical rotation +17° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité