(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1981-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAP1981-5G TCIAP1981-1G
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1739 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078062
Numéro CAS: 7326-19-4
EINECS: 230-803-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/28/28993228.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +22.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité