(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO412120050EA 498 EUR InStock
ACRO412120050 ACRO412120010
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 99%
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145262
Numéro CAS: 36567-72-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
Specific optical rotation -21.5° to -23.5° (20 °C, 589 nm) (c=4, CH3OH)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité